Chlorek tiofeno-2-acetylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Thiopheneacetyl chloride, Thiophene-2-acetyl chloride
L09323.06
L09323.14
L09323.06EA
226
PLN
L09323.06
L09323.14
Chlorek tiofeno-2-acetylu ≥98%
Chlorek tiofeno-2-acetylu
Purity: 98%
CAS No.: 39098-97-0
Molecular Formula: C6H5ClOS
Formula Weight: 160.62
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5513
Boiling Point: 131-132°/90mm
Beilstein Reference: 114547
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00005456
Formuła:
C₆H₅ClOS Temp. Wrzenia: 131…132 °C (90 mmHg) Gęstość: 1,303 Temp. Zapłonu: 101 °C (213 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00005456 Numer CAS: 39098-97-0 Numer WE (dawny EINECS): 254-290-0 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |