Drukuj
Chlorek tiofeno-2-acetylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
232230500 232230050
ACRO232230500EA 784 PLN
ACRO232230500 ACRO232230050
Chlorek tiofeno-2-acetylu 99%
Chlorek tiofeno-2-acetylu
Formuła: C₆H₅ClOS
Temp. Wrzenia: 130…135 °C (90 mmHg)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005456
Numer CAS: 39098-97-0
Numer WE (dawny EINECS): 254-290-0
Jednostka: 1760
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Free acid ≤2 %