Drukuj
Cyjanamid Stabilised, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
MQ200
187364-100G 187364-250G 187364-25G 187364-5G
SIAL187364-100GEA 1160 PLN
SIAL187364-100G SIAL187364-250G SIAL187364-25G SIAL187364-5G
Cyjanamid Stabilised, Sigma-Aldrich®
Cyjanamid
Formuła: CH₂N₂
MW: 42.04 g/mol
Numer MDL: MFCD00007572
Numer CAS: 420-04-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-992-3
Jednostka: 2923
ADR: 8 III