Cyjanamid ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
Stabilised with phosphoric acid
L03744.06
L03744.14
L03744.22
L03744.06EA
249
PLN
L03744.06
L03744.14
L03744.22
Cyjanamid ≥98% stabilised
Cyjanamid
Stabilized
Purity: 98+%
CAS No.: 420-04-2
Molecular Formula: CH2N2
Formula Weight: 42.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 141°(285°F)
Odour: Odourless
pH: 3.5-4.2
Melting Point: 43-47°
Boiling Point: 132-138°/12mm
Beilstein Reference: 1732569
Merck Reference: 14,2684
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00007572
Formuła:
CH₂N₂ Temp. Wrzenia: 132…138 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 43…47 °C Gęstość: 1,282 Temp. Zapłonu: 141 °C (285 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00007572 Numer CAS: 420-04-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-992-3 Jednostka: 2923 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,2684 |