Kwas orotowy hydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18594.18
A18594.30
A18594.18EA
322
PLN
A18594.18
A18594.30
Kwas orotowy hydrat ≥98%
Kwas orotowy hydrat
Purity: 98%
CAS No.: 50887-69-9
Molecular Formula: C5H4N2O4.xH2O
Formula Weight: 156.10(anhy)
Melting Point:
Formuła:
C₅H₄N₂O₄·1H₂O Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149398 Numer CAS: 50887-69-9 Numer WE (dawny EINECS): 200-619-8 Klasyfikacja Merck : 14,6876 |