Drukuj
Kwas orotowy hydrat 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
129571000 129575000
ACRO129571000EA 369 PLN
ACRO129571000 ACRO129575000
Kwas orotowy hydrat 98%
Kwas orotowy hydrat
Formuła: C₅H₄N₂O₄·1H₂O
Temp. topnienia: 334 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149398
Numer CAS: 50887-69-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-619-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12.0 % (1 g, 130°C, 3 hrs)
Titration with NaOH ≥97.5 %