Kwas abietynowy ≥75%, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L13770.14
L13770.22
L13770.14EA
314
PLN
L13770.14
L13770.22
Kwas abietynowy ≥75%, tech.
Kwas abietynowy
Purity: 75%
CAS No.: 514-10-3
Molecular Formula: C20H30O2
Formula Weight: 302.45
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Characteristic
Beilstein Reference: 2221451
Merck Reference: 14,7
MDL No.: MFCD03423567
Formuła:
C₂₀H₃₀O₂ MW: 302.45 g/mol Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD03423567 Numer CAS: 514-10-3 Numer WE (dawny EINECS): 208-178-3 Klasyfikacja Merck : 14,7 |