Kwas abietynowy ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 90+%
CAS No.: 514-10-3
Molecular Formula: C20H30O2
Formula Weight: 302.45
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Pale yellow
Odour: Characteristic
Melting Point: 148-152°
Beilstein Reference: 2221451
Merck Reference: 14,7
MDL No.: MFCD03423567
Formuła:
C₂₀H₃₀O₂ Temp. topnienia: 148…152 °C |
Numer MDL:
MFCD03423567 Numer CAS: 514-10-3 Numer WE (dawny EINECS): 208-178-3 Klasyfikacja Merck : 14,7 |