Drukuj
Kwas abietynowy 85%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
173131000 173130250
ACRO173131000EA 872 PLN
ACRO173131000 ACRO173130250
Kwas abietynowy 85%
Kwas abietynowy
Formuła: C₂₀H₃₀O₂
MW: 302.45 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03423567
Numer CAS: 514-10-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-178-3
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %
Free fructose, glucose,sucrose ≤5 %