(3S)-cis-3,6-dimetylo-1,4-dioksan-2,5-dion ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98+%
CAS No.: 4511-42-6
Molecular Formula: C6H8O4
Formula Weight: 144.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.4475
Melting Point: 95-99°
Boiling Point: 255°
Beilstein Reference: 82124
Optical Rotation: +265° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD00070594
Formuła:
C₆H₈O₄ Temp. Wrzenia: 255 °C Temp. topnienia: 95…99 °C |
Numer MDL:
MFCD00070594 Numer CAS: 4511-42-6 Numer WE (dawny EINECS): 224-832-0 |