Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L10575.03
L10575.06
L10575.03EA
443
PLN
L10575.03
L10575.06
Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
CAS No.: 84-80-0
Molecular Formula: C31H46O2
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₃₁H₄₆O₂ Temp. Wrzenia: ∼140 °C (0,001 m) Temp. topnienia: ∼–20 °C Gęstość: 0,984 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00214063 Numer CAS: 84-80-0 Numer WE (dawny EINECS): 201-564-2 Klasyfikacja Merck : 14,7380 |