kwas (S)-(-)-idolino-2-karboksylowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(S)-Indoline-2-carboxylic acid
H27009.03
H27009.06
H27009.03EA
193
PLN
H27009.03
H27009.06
kwas (S)-(-)-idolino-2-karboksylowy ≥97%
kwas (S)-(-)-idolino-2-karboksylowy
Purity: 97+%
CAS No.: 79815-20-6
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: ca 177° dec.
Optical Rotation: -115° (c=1 in 1N HCl)
Formuła:
C₉H₉NO₂ MW: 163.18 g/mol Temp. topnienia: ∼ 177 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00070578 Numer CAS: 79815-20-6 Numer WE (dawny EINECS): 410-860-2 |