(±)-Indoline-2-carboxylic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25450.06
B25450.14
B25450.06EA
476
PLN
B25450.06
B25450.14
(±)-Indoline-2-carboxylic acid 95%
(±)-Indoline-2-carboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 78348-24-0
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: ca 168° dec.
MDL No.: MFCD00010635
Formuła:
C₉H₉NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010635 Numer CAS: 78348-24-0 Numer WE (dawny EINECS): 278-899-6 |