Drukuj

chlorowodorek hydroksyloaminy 1% in aqueous solution

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride

524792204.0250 524792204.0500 524792204.1000
CHMP524792204.0250EA 21.8 PLN
CHMP524792204.0250 CHMP524792204.0500 CHMP524792204.1000
chlorowodorek hydroksyloaminy 1% in aqueous solution
chlorowodorek hydroksyloaminy
Formuła: NH₂OH·HCl
MW: 69.49 g/mol
Temp. Wrzenia: 306
Temp. topnienia: 151
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051089
Numer CAS: 5470-11-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-798-2
Jednostka: 1789
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04853

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR