Cyjanamid 50% w/w aqueous solution Stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L20448.0B
L20448.22
L20448.30
L20448.0BEA
1270
PLN
L20448.0B
L20448.22
L20448.30
Cyjanamid 50% w/w aqueous solution Stabilised
Cyjanamid
CAS No.: 420-04-2
Molecular Formula: CH2N2
Formula Weight: 42.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3980
Odour: Odourless
pH: 4.2
Beilstein Reference: 1732569
Merck Reference: 14,2684
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00007572
Formuła:
CH₂N₂ MW: 42.04 g/mol Gęstość: 1.06 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00007572 Numer CAS: 420-04-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-992-3 Jednostka: 2922 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,2684 |