γ-Cyklodekstryna hydrat
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
γ-Cyclodextrin hydrate, γ-Cyclodextrin xhydrate
L11271.MC
L11271.ME
L11271.MCEA
322
PLN
L11271.MC
L11271.ME
γ-Cyklodekstryna hydrat
γ-Cyklodekstryna hydrat
CAS No.: 91464-90-3
Molecular Formula: C48H80O40.xH2O
Formula Weight: 1297.15(anhy)
Melting Point: ca 267° dec.
Beilstein Reference: 5725162
Merck Reference: 14,2718
Optical Rotation: +177° (c=1 in water) on dry basis
MDL No.: MFCD00149574
Formuła:
C₄₈H₈₀O₄₀·H₂O MW: 1297.15 g/mol (anhy) Temp. topnienia: ∼ 267 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149574 Numer CAS: 91464-90-3 Numer WE (dawny EINECS): 241-482-4 |