Drukuj
α-Cyklodekstryna hydrat 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
227290050 227290250 227291000
ACRO227290050EA 302 PLN
ACRO227290050 ACRO227290250 ACRO227291000
α-Cyklodekstryna hydrat 98+%
α-Cyklodekstryna hydrat
Formuła: C₃₆H₆₀O₃₀·xH₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150804
Numer CAS: 51211-51-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-007-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤11 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≤0.5 % Linear oligomers
Specific optical rotation +145° to +151° (20°C, 589 nm) (c=2, water) (on dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤15 ppm