(2-hydroksypropylo)-β-cyklodekstryna
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H31133.06
H31133.14
H31133.22
H31133.06EA
390
PLN
H31133.06
H31133.14
H31133.22
(2-hydroksypropylo)-β-cyklodekstryna
(2-hydroksypropylo)-beta-cyklodekstryna
CAS No.: 128446-35-5
Melting Point: 305°
MDL No.: MFCD00069372
Formuła:
C₆₃H₁₁₂O₄₂ Temp. topnienia: 305 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00069372 Numer CAS: 128446-35-5 Numer WE (dawny EINECS): 420-920-1 |