3,6-Dimetylo-1,4-dioksano-2,5-dion ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 95-96-5
Molecular Formula: C6H8O4
Formula Weight: 144.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 122-126°
Boiling Point: 138-142°/8mm
Beilstein Reference: 82121
MDL No.: MFCD00011685
Formuła:
C₆H₈O₄ Temp. Wrzenia: 138…142 °C (8 mmHg) Temp. topnienia: 122…126 °C Temp. Zapłonu: 180 °C (356 °F) |
Numer MDL:
MFCD00011685 Numer CAS: 95-96-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-468-3 |