Drukuj
3,6-Dimetylo-1,4-dioksano-2,5-dion 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
376850250 376851000
ACRO376850250EA 433 PLN
ACRO376850250 ACRO376851000
3,6-Dimetylo-1,4-dioksano-2,5-dion 99%
3,6-Dimetylo-1,4-dioksano-2,5-dion
Formuła: C₆H₈O₄
Temp. Wrzenia: 138…142 °C (8 mmHg)
Temp. topnienia: 122…126 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011685
Numer CAS: 95-96-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-468-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
GC ≥98.5 %