3-Aminotiofeno-2-karboksylan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
A12802.14
A12802.06
A12802.22
A12802.14EA
940
PLN
A12802.14
A12802.06
A12802.22
3-Aminotiofeno-2-karboksylan metylu ≥98%
3-Aminotiofeno-2-karboksylan metylu
Purity: 98+%
CAS No.: 22288-78-4
Molecular Formula: C6H7NO2S
Formula Weight: 157.19
Melting Point: 63-67°
Boiling Point: 100-102°/0.1mm
MDL No.: MFCD00009765
Formuła:
C₆H₇NO₂S MW: 157.19 g/mol Temp. Wrzenia: 100…102 °C (0.1 mmHg) Temp. topnienia: 63…67 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009765 Numer CAS: 22288-78-4 Numer WE (dawny EINECS): 244-895-8 |