Drukuj
3-Aminotiofeno-2-karboksylan metylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
214300100 214300500
ACRO214300100EA 291 PLN
ACRO214300100 ACRO214300500
3-Aminotiofeno-2-karboksylan metylu 99%
3-Aminotiofeno-2-karboksylan metylu
Formuła: C₆H₇NO₂S
MW: 157.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 100…102 °C (.1 mmHg)
Temp. topnienia: 66…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009765
Numer CAS: 22288-78-4
Numer WE (dawny EINECS): 244-895-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 66 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %