2,5-Dibromo-3,4-dinitrotiofen 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L10348.03
L10348.06
L10348.03EA
499
PLN
L10348.03
L10348.06
2,5-Dibromo-3,4-dinitrotiofen 95%
2,5-Dibromo-3,4-dinitrotiofen
Purity: 95%
CAS No.: 52431-30-8
Molecular Formula: C4Br2N2O4S
Formula Weight: 331.94
Melting Point: 134-137°
Beilstein Reference: 218219
Formuła:
C₄Br₂N₂O₄S Temp. topnienia: 134…137 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015537 Numer CAS: 52431-30-8 |