2-Iodo-5-nitropyridine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H27103.03
H27103.06
H27103.03EA
513
PLN
H27103.03
H27103.06
2-Iodo-5-nitropyridine ≥97%
2-Iodo-5-nitropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 28080-54-8
Molecular Formula: C5H3IN2O2
Formula Weight: 249.98
Melting Point: 163-168°
MDL No.: MFCD05863241
Formuła:
C₅H₃IN₂O₂ Temp. topnienia: 163…168 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD05863241 Numer CAS: 28080-54-8 |