Drukuj
1,8-bis(Dimetyloamino)naftalen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: N1,N1,N8,N8-Tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
158496-10G 158496-50G
SIAL158496-10GEA 405 PLN
SIAL158496-10G SIAL158496-50G
1,8-bis(Dimetyloamino)naftalen, Sigma-Aldrich®
1,8-bis(Dimetyloamino)naftalen
Formuła: C₁₄H₁₈N₂
MW: 214.31 g/mol
Numer MDL: MFCD00003920
Numer CAS: 20734-58-1
Numer WE (dawny EINECS): 244-001-6
Jednostka: 3263
ADR: 8 III