1,8-bis(Dimetyloamino)naftalen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N1,N1,N8,N8-Tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
L00313.09
L00313.18
L00313.09EA
376
PLN
L00313.09
L00313.18
1,8-bis(Dimetyloamino)naftalen ≥98%
1,8-bis(Dimetyloamino)naftalen
Purity: 98+%
CAS No.: 20734-58-1
Molecular Formula: C14H18N2
Formula Weight: 214.31
Flash Point:
Formuła:
C₁₄H₁₈N₂ MW: 214.31 g/mol Temp. Wrzenia: 144…145 °C (7 mmHg) Temp. topnienia: 47…51 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003920 Numer CAS: 20734-58-1 Numer WE (dawny EINECS): 244-001-6 Jednostka: 3263 ADR: 8 III |