Drukuj
1,8-bis(Dimetyloamino)naftalen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N1,N1,N8,N8-Tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
169860100 169860500
ACRO169860100EA 306 PLN
ACRO169860100 ACRO169860500
1,8-bis(Dimetyloamino)naftalen 99%
1,8-bis(Dimetyloamino)naftalen
Formuła: C₁₄H₁₈N₂
MW: 214.31 g/mol
Temp. Wrzenia: 144…145 °C (5hPa)
Temp. topnienia: 46…50 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003920
Numer CAS: 20734-58-1
Numer WE (dawny EINECS): 244-001-6
Jednostka: 3259
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige to pink or brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 50 °C
GC ≥98.5 %