1-Chloroizochinolina 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L17831.03
L17831.06
L17831.03EA
276
PLN
L17831.03
L17831.06
1-Chloroizochinolina 95%
1-Chloroizochinolina
Purity: 95%
CAS No.: 19493-44-8
Molecular Formula: C9H6ClN
Formula Weight: 163.61
Flash Point:
Formuła:
C₉H₆ClN Temp. Wrzenia: 105…108 °C (4 mmHg) Temp. topnienia: 33…35 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00024134 Numer CAS: 19493-44-8 |