Cyjanamid wapnia, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
89462.36
89462.22
89462.57
89462.36EA
1080
PLN
89462.36
89462.22
89462.57
Cyjanamid wapnia, tech.
Cyjanamid wapnia
CAS No.: 156-62-7
Molecular Formula: CCaN2
Formula Weight: 80.11
Physical Form: Powder
Density: 2.29
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Gray to dark gray
Odour: Specific type
Melting Point: 1340°
Beilstein Reference: 4124391
Merck Reference: 14,1662
UN No.: 1403
MDL No.: MFCD00064894
Formuła:
CCaN₂ MW: 80.11 g/mol Temp. topnienia: 1340 °C Gęstość: 2.29 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064894 Numer CAS: 156-62-7 Numer WE (dawny EINECS): 205-861-8 Jednostka: 1403 ADR: 4.3 III Klasyfikacja Merck : 14,1662 |