4-Benzyloksy-3-metoksybenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14716.14
A14716.22
A14716.14EA
398
PLN
A14716.14
A14716.22
4-Benzyloksy-3-metoksybenzaldehyd ≥98%
4-Benzyloksy-3-metoksybenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 2426-87-1
Molecular Formula: C15H14O3
Formula Weight: 242.27
Melting Point: 61-65°
Boiling Point: 213-215°/3.5mm
MDL No.: MFCD00003365
Formuła:
C₁₅H₁₄O₃ Temp. Wrzenia: 213…215 °C (3,5 mmHg) Temp. topnienia: 61…65 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003365 Numer CAS: 2426-87-1 Numer WE (dawny EINECS): 219-379-0 |