Drukuj
(R)-(-)-Prolinol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: D-Prolinol, (2R)-pyrrolidin-2-ylmethanol, D(-)-Prolinol
418310050 418310010
ACRO418310050EA 1140 PLN
ACRO418310050 ACRO418310010
(R)-(-)-Prolinol 99%
(R)-(-)-Prolinol
Formuła: C₅H₁₁NO
MW: 101.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 75 °C (2 mmHg)
Gęstość: 1.02 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064321
Numer CAS: 68832-13-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -29° to -33° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)