2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H53518.03
H53518.06
H53518.03EA
458
PLN
H53518.03
H53518.06
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile ≥98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 474024-36-7
Molecular Formula: C9H5BrF3N
Formula Weight: 264.04
Refractive Index: 1.5020
Boiling Point: 265-266°
MDL No.: MFCD03094308
Formuła:
C₉H₅BrF₃N MW: 264.04 g/mol Temp. Wrzenia: 265…266 °C Gęstość: 1.626 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03094308 Numer CAS: 474024-36-7 |