Kwas 4-(metoksykarbonylo)fenyloboronowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
H27627.03
H27627.06
H27627.03EA
588
PLN
H27627.03
H27627.06
Kwas 4-(metoksykarbonylo)fenyloboronowy ≥97%
Kwas 4-(metoksykarbonylo)fenyloboronowy
Purity: 97%
CAS No.: 99768-12-4
Molecular Formula: C8H9BO4
Formula Weight: 179.97
Melting Point: 220-225°
MDL No.: MFCD01632203
Formuła:
C₈H₉BO₄ Temp. topnienia: 220…225 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01632203 Numer CAS: 99768-12-4 |