2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
L17958.03
L17958.06
L17958.03EA
280
PLN
L17958.03
L17958.06
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 374538-03-1
Molecular Formula: C8H9BO4
Formula Weight: 179.97
Melting Point: 68-70°
Beilstein Reference: 8313459
Formuła:
C₈H₉BO₄ Temp. topnienia: 68…70 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02179452 Numer CAS: 374538-03-1 |