3-Phenoxyanisole ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H32482.06
H32482.14
H32482.06EA
423
PLN
H32482.06
H32482.14
3-Phenoxyanisole ≥97%
3-Phenoxyanisole
Purity: 97%
CAS No.: 1655-68-1
Molecular Formula: C13H12O2
Formula Weight: 200.23
Refractive Index: 1.5790
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00455605
Formuła:
C₁₃H₁₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00455605 Numer CAS: 1655-68-1 Numer WE (dawny EINECS): 216-748-8 |