4-Phenylazophenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25198.06
B25198.14
B25198.22
B25198.06EA
202
PLN
B25198.06
B25198.14
B25198.22
4-Phenylazophenol ≥98%
4-Phenylazophenol
Purity: 98%
CAS No.: 1689-82-3
Molecular Formula: C12H10N2O
Formula Weight: 198.23
Melting Point: 152-155°
MDL No.: MFCD00002330
Formuła:
C₁₂H₁₀N₂O Temp. topnienia: 152…155 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002330 Numer CAS: 1689-82-3 Numer WE (dawny EINECS): 216-880-6 |