Drukuj
4-Phenylazophenol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
417360250 417361000
ACRO417360250EA 277 PLN
ACRO417360250 ACRO417361000
4-Phenylazophenol 97%
4-Phenylazophenol
Formuła: C₁₂H₁₀N₂O
Temp. topnienia: 150…154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002330
Numer CAS: 1689-82-3
Numer WE (dawny EINECS): 216-880-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %