5-Jodo-1,2,3-trimetoksybenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L17414.03
L17414.06
L17414.03EA
556
PLN
L17414.03
L17414.06
5-Jodo-1,2,3-trimetoksybenzen ≥98%
5-Jodo-1,2,3-trimetoksybenzen
Purity: 98+%
CAS No.: 25245-29-8
Molecular Formula: C9H11IO3
Formula Weight: 294.09
Melting Point: 85-87°
Beilstein Reference: 1529690
Formuła:
C₉H₁₁IO₃ MW: 294.09 g/mol Temp. topnienia: 85…87 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318153 Numer CAS: 25245-29-8 |