Kwas 5-acetamido-2-aminobenzoesowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L11256.06
L11256.14
L11256.06EA
310
PLN
L11256.06
L11256.14
Kwas 5-acetamido-2-aminobenzoesowy 97%
Kwas 5-acetamido-2-aminobenzoesowy
Purity: 97%
CAS No.: 50670-83-2
Molecular Formula: C9H10N2O3
Formula Weight: 194.19
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 2726882
Formuła:
C₉H₁₀N₂O₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00060120 Numer CAS: 50670-83-2 Numer WE (dawny EINECS): 256-702-4 |