4-(Allyloxy)benzaldehyde ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13773.09
A13773.18
A13773.09EA
423
PLN
A13773.09
A13773.18
4-(Allyloxy)benzaldehyde ≥97%
4-(Allyloxy)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 40663-68-1
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 150…152 °C (18 mmHg) Gęstość: 1,058 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014133 Numer CAS: 40663-68-1 Numer WE (dawny EINECS): 255-027-2 |