4-Bromodifenylo eter (BDE Nr 3) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 101-55-3
Molecular Formula: C12H9BrO
Formula Weight: 249.11
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₉BrO Temp. Wrzenia: 304…305 °C Temp. topnienia: 17…18 °C Gęstość: 1,420 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000094 Numer CAS: 101-55-3 Numer WE (dawny EINECS): 202-952-4 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |