Metakrylan 3-(trimetoksysililo)propylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
γ-methacryloxypropyl-trimethoxysilane, 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
A17714.22
A17714.36
AB117674.0100
A17714.22EA
375
PLN
A17714.22
A17714.36
ABCRAB117674.0100
Metakrylan 3-(trimetoksysililo)propylu ≥97%
Metakrylan 3-(trimetoksysililo)propylu
Purity: 97%
CAS No.: 2530-85-0
Molecular Formula: C10H20O5Si
Formula Weight: 248.35
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.431
Boiling Point: 190°
Beilstein Reference: 1952435
MDL No.: MFCD00008593
Formuła:
C₁₀H₂₀O₅Si Temp. Wrzenia: 190 °C Gęstość: 1,045 Temp. Zapłonu: 92 °C (197 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008593 Numer CAS: 2530-85-0 Numer WE (dawny EINECS): 219-785-8 |