Drukuj
Metakrylan 3-(trimetoksysililo)propylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: γ-methacryloxypropyl-trimethoxysilane, 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
216550050 216551000 216555000
ACRO216550050EA 145 PLN
ACRO216550050 ACRO216551000 ACRO216555000
Metakrylan 3-(trimetoksysililo)propylu 98%
Metakrylan 3-(trimetoksysililo)propylu
Formuła: C₁₀H₂₀O₅Si
Temp. Wrzenia: 253 °C (1017hPa)
Gęstość: 1,04 g/cm³
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008593
Numer CAS: 2530-85-0
Numer WE (dawny EINECS): 219-785-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤70 APHA