Drukuj
N-Benzylglycine ethyl ester 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl 2-(benzylamino)acetate
105950100 105950500
ACRO105950100EA 175 PLN
ACRO105950100 ACRO105950500
N-Benzylglycine ethyl ester 96%
N-Benzylglycine ethyl ester
Formuła: C₁₁H₁₅NO₂
Temp. Wrzenia: 140…142 °C (10 mmHg)
Gęstość: 1,03 g/cm³
Temp. Zapłonu: 112 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009174
Numer CAS: 6436-90-4
Numer WE (dawny EINECS): 229-218-6
Jednostka: 2735
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5045 to 1.5065 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %