3,6-Ditio-1,8-oktanodiol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A17654.09
A17654.18
A17654.30
A17654.09EA
191
PLN
A17654.09
A17654.18
A17654.30
3,6-Ditio-1,8-oktanodiol ≥97%
3,6-Ditio-1,8-oktanodiol
Purity: 97%
CAS No.: 5244-34-8
Molecular Formula: HOCH2CH2SCH2CH2SCH2CH2OH
Formula Weight: 182.31
Melting Point: 63-67°
Boiling Point: 170°/0.8mm
MDL No.: MFCD00002911
Formuła:
C₆H₁₄O₂S₂ Temp. Wrzenia: 170 °C (0,8 mmHg) Temp. topnienia: 63…67 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002911 Numer CAS: 5244-34-8 Numer WE (dawny EINECS): 226-045-8 |