Dimetyloacetal (Metyloamino)acetaldehydu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine
L02391.14
L02391.22
L02391.14EA
328
PLN
L02391.14
L02391.22
Dimetyloacetal (Metyloamino)acetaldehydu 97%
Dimetyloacetal (Metyloamino)acetaldehydu
Purity: 97%
CAS No.: 122-07-6
Molecular Formula: CH3NHCH2CH(OCH3)2
Formula Weight: 119.16
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4115
Odour: Ammonia-like
pH: 10.9
Melting Point: -73°
Boiling Point: 139-140°
Beilstein Reference: 605322
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008485
Formuła:
C₅H₁₃NO₂ Temp. Wrzenia: 139…140 °C Temp. topnienia: –73 °C Gęstość: 0,928 Temp. Zapłonu: 29 °C (84 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008485 Numer CAS: 122-07-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-520-0 ADR: 3,III |