Drukuj
3,6-Dioksaoktametylenodiamina for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bis-NH2-PEG2, 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine), 1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane, 1,2-Bis(2-aminoethoxy)ethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18116.0025 8.18116.0100
8.18116.0025EA 171 PLN
8.18116.0025 8.18116.0100
3,6-Dioksaoktametylenodiamina for synthesis, Sigma-Aldrich®
3,6-Dioksaoktametylenodiamina
Formuła: C₆H₁₆N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040474
Numer CAS: 929-59-9
Numer WE (dawny EINECS): 213-203-6
Jednostka: 2735
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 148.20 g/mol
Boiling Point 88 °C (0.7 hPa)
Flash Point 121 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material