3,6-Dioksaoktametylenodiamina ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Bis-NH2-PEG2, 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine), 1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane, 1,2-Bis(2-aminoethoxy)ethane
44759.09
44759.18
44759.30
44759.09EA
328
PLN
44759.09
44759.18
44759.30
3,6-Dioksaoktametylenodiamina ≥97%
3,6-Dioksaoktametylenodiamina
Purity: 97+%
CAS No.: 929-59-9
Molecular Formula: (CH2OCH2CH2NH2)2
Formula Weight: 148.20
Flash Point: 121°(250°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.01
Refractive Index: 1.4610
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point: 105-109°/6mm
Beilstein Reference: 1739187
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00040474
Formuła:
C₆H₁₆N₂O₂ Temp. Wrzenia: 105…109 °C (6 mmHg) Gęstość: 1,01 Temp. Zapłonu: 121 °C (250 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040474 Numer CAS: 929-59-9 Numer WE (dawny EINECS): 213-203-6 ADR: 8,III |