Drukuj
2-Aminoethyl hydrogen sulphate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Sulfuric acid Mono(2-aminoethyl) Ester, 2-Aminoethyl Hydrogen sulphate
103641000 103645000
ACRO103641000EA 450 PLN
ACRO103641000 ACRO103645000
2-Aminoethyl hydrogen sulphate 99%
2-Aminoethyl hydrogen sulphate
Formuła: C₂H₇NO₄S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008179
Numer CAS: 926-39-6
Numer WE (dawny EINECS): 213-135-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
Clarity of solution Passes test