N,N,N',N',N''-pentametylodietylenotriamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N1-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
A15433.14
A15433.22
A15433.36
A15433.14EA
399
PLN
A15433.14
A15433.22
A15433.36
N,N,N',N',N''-pentametylodietylenotriamina 98%
N,N,N',N',N''-pentametylodietylenotriamina
Purity: 98%
CAS No.: 3030-47-5
Molecular Formula: C9H23N3
Formula Weight: 173.30
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4420
Melting Point:
Formuła:
C₉H₂₃N₃ MW: 173.30 g/mol Temp. Wrzenia: 199 °C Temp. topnienia: < –20 °C Gęstość: 0.830 Temp. Zapłonu: 72 °C (161 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014876 Numer CAS: 3030-47-5 Numer WE (dawny EINECS): 221-201-1 ADR: 8 II |